Documentos Principais
ENA372573816
Enamine
2-chloro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.63
Número MDL:
pf
35-39
Iupac Name
2-chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9ClO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
chave InChI
COUZZRHRWFDSCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113614
Melting Point
35-39
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113614