Documentos Principais
ENA372573794
Enamine
1-(1-methylcyclohexyl)piperidin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.34
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-methylcyclohexyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H24N2/c1-12(7-3-2-4-8-12)14-9-5-11(13)6-10-14/h11H,2-10,13H2,1H3
chave InChI
FMKMPJLVCIROGX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113014
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113014
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)