Documentos Principais
ENA372573564
Enamine
4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
301.82
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-N-(2-(diethylamino)ethyl)-2-methoxybenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H23N3O2.ClH/c1-4-17(5-2)9-8-16-14(18)12-7-6-11(15)10-13(12)19-3;/h6-7,10H,4-5,8-9,15H2,1-3H3,(H,16,18);1H
chave InChI
VGNHJMIVFSGASY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113402
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113402
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)