Documentos Principais
ENA372573252
Enamine
1-[4-(difluoromethoxy)phenyl]propan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Iupac Name
1-[4-(difluoromethoxy)phenyl]propylamine
Inchi Code
1S/C10H13F2NO/c1-2-9(13)7-3-5-8(6-4-7)14-10(11)12/h3-6,9-10H,2,13H2,1H3
chave InChI
MIFMZIPFCNEFBM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112600
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112600
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)