Documentos Principais
ENA372572899
Enamine
octahydropyrano[3,4-b]thiomorpholine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.25
Número MDL:
Iupac Name
octahydropyrano[3,4-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-3-9-5-7-6(1)8-2-4-10-7/h6-8H,1-5H2
chave InChI
OYZWONKHWLFYPE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)