Documentos Principais
ENA372572757
Enamine
4-(2-chloro-4-methylphenoxy)butanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.68
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-chloro-4-methylphenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-8-4-5-10(9(12)7-8)15-6-2-3-11(13)14/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
LCJRUFKEVHYJBQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111320
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111320
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)