Documentos Principais
ENA371464534
Enamine
4-[(pyrimidin-2-yl)amino]benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-pyrimidinylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c15-10(16)8-2-4-9(5-3-8)14-11-12-6-1-7-13-11/h1-7H,(H,15,16)(H,12,13,14)
chave InChI
ZBDXNIXEOKDJKQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111090
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111090
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)