Documentos Principais
ENA371463530
Enamine
3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.62
Número MDL:
pf
76-78
Iupac Name
3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c10-7-5-6(1-3-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,12,13)
chave InChI
WCFMGDDKGCCBRK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109533
Melting Point
76-78
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109533
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)