Documentos Principais
ENA371463375
Enamine
(2,2-dimethylpropyl)(2-methylpropyl)amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
143.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-isobutyl-2,2-dimethyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H21N/c1-8(2)6-10-7-9(3,4)5/h8,10H,6-7H2,1-5H3
chave InChI
QSJJIBZBFOFKES-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109034
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)