Documentos Principais
ENA371463258
Enamine
(1,3-dioxan-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,3-dioxan-4-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c6-3-5-1-2-7-4-8-5;/h5H,1-4,6H2;1H
chave InChI
FTRSTWFCTWTQSE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110244
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110244
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)