Documentos Principais
ENA371463217
Enamine
methyl 3-oxo-2H,3H,5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-c]pyridazine-6-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-oxo-3,5,7,8-tetrahydropyrido[4,3-c]pyridazine-6(2H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c1-15-9(14)12-3-2-7-6(5-12)4-8(13)11-10-7/h2,4,10H,3,5H2,1H3,(H,11,13)
chave InChI
CJBWUQJLGOLVFE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109747
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109747
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)