Documentos Principais
ENA371178065
Enamine
2-(cyclohexyloxy)butanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.25
Número MDL:
Iupac Name
2-(cyclohexyloxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-2-9(10(11)12)13-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
GTJWOEVIXCZUAQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108029
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108029
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)