Documentos Principais
ENA371177848
Enamine
6,7-dichloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.11
Número MDL:
Iupac Name
6,7-dichloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N/c1-6-8-5-10(12)9(11)4-7(8)2-3-13-6/h4-6,13H,2-3H2,1H3
chave InChI
NAYNZVRURWKODV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105470
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105470
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)