Documentos Principais
ENA371177629
Enamine
6-phenyl-7-azabicyclo[4.2.0]octane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-phenyl-7-azabicyclo[4.2.0]octane
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-2-6-11(7-3-1)13-9-5-4-8-12(13)10-14-13/h1-3,6-7,12,14H,4-5,8-10H2
chave InChI
GDORPEUJQLHRFJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106766
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106766
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)