Documentos Principais
ENA370563100
Enamine
3-amino-4-(propan-2-yloxy)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-amino-4-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
YIAGHMRDAHWMKF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105082
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105082