Documentos Principais
ENA370562890
Enamine
2-amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.13
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5FN2O4/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10(13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)
chave InChI
NVZBXVCRFGPOAJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65911
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65911
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)