Documentos Principais
ENA370562815
Enamine
N-(piperidin-3-yl)naphthalene-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
290.79
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-piperidinyl)-2-naphthamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H18N2O.ClH/c19-16(18-15-6-3-9-17-11-15)14-8-7-12-4-1-2-5-13(12)10-14;/h1-2,4-5,7-8,10,15,17H,3,6,9,11H2,(H,18,19);1H
chave InChI
LBNRQRQBOJYNDE-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105506
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105506
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)