Documentos Principais
ENA370562807
Enamine
2-ethyl-1-{[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
315.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-ethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
Inchi Code
1S/C19H30BNO2/c1-6-17-8-7-13-21(17)14-15-9-11-16(12-10-15)20-22-18(2,3)19(4,5)23-20/h9-12,17H,6-8,13-14H2,1-5H3
chave InChI
DYOJXUDQASRTCZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105413
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105413
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)