Documentos Principais
ENA369383557
Enamine
1,3-bis(4-chlorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
316.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,3-bis(4-chlorophenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H15Cl2N.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-15(18)10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-8,15H,9-10,18H2;1H
chave InChI
IVQYYLHITBWPEJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99680
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99680
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)