Documentos Principais
ENA369383369
Enamine
3-methyl-1-(propane-2-sulfonyl)piperidin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.34
Número MDL:
Iupac Name
1-(isopropylsulfonyl)-3-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H20N2O2S/c1-7(2)14(12,13)11-5-4-9(10)8(3)6-11/h7-9H,4-6,10H2,1-3H3
chave InChI
PMVSOSSJSADVKY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94480
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94480
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)