Documentos Principais
ENA369383296
Enamine
3-amino-4-(ethylamino)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.21
Número MDL:
pf
127-129
Iupac Name
3-amino-4-(ethylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-2-12-9-4-3-7(6-10)5-8(9)11/h3-5,12H,2,11H2,1H3
chave InChI
WHLUSMYQBHWGSV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85560
Melting Point
127-129
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85560
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)