Documentos Principais
ENA369383273
Enamine
3-(4-carbamoylphenoxy)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.2
Número MDL:
pf
218-220
Iupac Name
3-[4-(aminocarbonyl)phenoxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c11-10(14)7-1-3-8(4-2-7)15-6-5-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H2,11,14)(H,12,13)
chave InChI
CSTBCJWJCTZYPR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83046
Melting Point
218-220
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83046
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)