Documentos Principais
ENA369383232
Enamine
(2,2-dichlorocyclopropyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141
Número MDL:
Iupac Name
(2,2-dichlorocyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C4H6Cl2O/c5-4(6)1-3(4)2-7/h3,7H,1-2H2
chave InChI
KRHRPJKHUHTSDK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68569
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68569
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)