Documentos Principais
ENA369383093
Enamine
1-hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
97.12
Número MDL:
Iupac Name
1-hydroxycyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-4-5(7)2-1-3-5/h7H,1-3H2
chave InChI
VGOUNPBUASFCKC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102708