Documentos Principais
ENA369383064
Enamine
1-(4-ethoxyphenyl)cyclopentan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-ethoxyphenyl)cyclopentanol
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-2-15-12-7-5-11(6-8-12)13(14)9-3-4-10-13/h5-8,14H,2-4,9-10H2,1H3
chave InChI
BQHBVQOVBMOSCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104199
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104199
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)