Documentos Principais
ENA369382980
Enamine
2-bromo-1-cyclobutylethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.04
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-cyclobutylethanone
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-4-6(8)5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
chave InChI
ODPHLRQTQFMNJQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103803
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)