Documentos Principais
ENA369382185
Enamine
3-[(cyanomethyl)sulfanyl]benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-[(cyanomethyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO2S/c10-4-5-13-8-3-1-2-7(6-8)9(11)12/h1-3,6H,5H2,(H,11,12)
chave InChI
LMDWJPUBJMKLJO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101952
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101952
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)