Documentos Principais
ENA369381715
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-propynyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-2-6-9-7-4-3-5-8(9)10/h1H,3-7H2
chave InChI
CKLYEKVPUJOEPJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100077
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100077
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)