Documentos Principais
ENA369381443
Enamine
3-methoxy-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-sulfonic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.27
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-5-(methoxycarbonyl)-2-thiophenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H8O6S2/c1-12-4-3-5(6(8)13-2)14-7(4)15(9,10)11/h3H,1-2H3,(H,9,10,11)
chave InChI
OOYKICJBWUYOPP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100526
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100526
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)