Documentos Principais
ENA360887398
Enamine
2-methanesulfonyl-1-phenylethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.73
Número MDL:
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)-1-phenylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c1-13(11,12)7-9(10)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,10H2,1H3;1H
chave InChI
WCDKQADHUMHVFB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99009
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99009
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)