Documentos Principais
ENA360887360
Enamine
4-(2-chloroethanesulfonyl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.69
Número MDL:
Iupac Name
4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2S/c10-5-6-14(12,13)9-3-1-8(7-11)2-4-9/h1-4H,5-6H2
chave InChI
ZDLOJWNTNFPUJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98921
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)