Documentos Principais
ENA360887214
Enamine
2-(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.26
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-cyclopropylthiazol-2-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c9-4-3-8-10-7(5-11-8)6-1-2-6/h5-6H,1-4,9H2
chave InChI
YQIQHBJQTNUVCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98371
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98371