Documentos Principais
ENA360887044
Enamine
1-benzyl-1H-pyrazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-2-5-10(6-3-1)9-12-8-4-7-11-12/h1-8H,9H2
chave InChI
AKQAJYLKBCWJBV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24529
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24529
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)