Documentos Principais
ENA360886733
Enamine
4-chloro-3-methanesulfonylaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.66
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-12(10,11)7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
XOUAZKOAMYABSD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96964
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96964
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)