Documentos Principais
ENA358813351
Enamine
2-methylhex-5-yn-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-hexyn-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h1,6-8H,5H2,2-3H3
chave InChI
UIOBNJCNIYKHRJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)