Documentos Principais
ENA358813233
Enamine
1-[(cyclohexylcarbamoyl)methyl]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
251.29
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-(cyclohexylamino)-2-oxoethyl]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H17N3O3/c16-11(14-10-4-2-1-3-5-10)8-15-7-9(6-13-15)12(17)18/h6-7,10H,1-5,8H2,(H,14,16)(H,17,18)
chave InChI
GDBGJIXRVRCJHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97443
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97443
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)