Documentos Principais
ENA358813134
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.24
Número MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c10-8-4-1-2-5-9(8)12-7-3-6-11-12/h3,6-9H,1-2,4-5,10H2
chave InChI
OEDWWEUVTQJUBT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)