Documentos Principais
ENA358813001
Enamine
4,6-dichloro-2-ethyl-5-methylpyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.06
Número MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-ethyl-5-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-3-5-10-6(8)4(2)7(9)11-5/h3H2,1-2H3
chave InChI
LNUGIQDTXNTOMO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90363
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90363
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)