Documentos Principais
ENA346975441
Enamine
1-(pyridin-4-yl)propan-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-7(10)6-8-2-4-9-5-3-8/h2-5,7,10H,6H2,1H3
chave InChI
OIHJQFZKIPFYOD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96815
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96815
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)