Documentos Principais
ENA346975003
Enamine
methyl 2-[(oxan-4-yl)amino]acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl (tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-11-8(10)6-9-7-2-4-12-5-3-7/h7,9H,2-6H2,1H3
chave InChI
ZEMDIXJWXLCFSQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95534
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95534
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)