Documentos Principais
ENA346974995
Enamine
3,3-dimethylpentan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
116.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-pentanol
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-4-7(2,3)5-6-8/h8H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
IFDHMBHPLKHMOY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95514
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)