Documentos Principais
ENA346974880
Enamine
4-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-3,3-dimethyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(2,5-7)3-4-8/h8H,3-5,7H2,1-2H3
chave InChI
INBMMXYCODJFAA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95143
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95143
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)