Documentos Principais
ENA346974785
Enamine
2-(piperidin-4-yloxy)acetamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.66
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-piperidinyloxy)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c8-7(10)5-11-6-1-3-9-4-2-6;/h6,9H,1-5H2,(H2,8,10);1H
chave InChI
NOBXYIDTANDOKG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96808
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96808
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)