Documentos Principais
ENA346974663
Enamine
4-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(4-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-11(9(16)12-10(17)13-11)7-4-2-6(3-5-7)8(14)15/h2-5H,1H3,(H,14,15)(H2,12,13,16,17)
chave InChI
GQOVIFKCRUPMQR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39626
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39626
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)