Documentos Principais
ENA341296982
Enamine
ethyl 2-(4-bromobenzenesulfonyl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
307.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
49-50
Iupac Name
ethyl [(4-bromophenyl)sulfonyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO4S/c1-2-15-10(12)7-16(13,14)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
BHWNAYXWMDZNMN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94433
Melting Point
49-50
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94433
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)