Documentos Principais
ENA341296533
Enamine
3-amino-2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]propan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.67
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H13ClFNO/c11-9-2-1-3-10(12)8(9)4-7(5-13)6-14/h1-3,7,14H,4-6,13H2
chave InChI
FMSWKLRKGQECQK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93688
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93688
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)