Documentos Principais
ENA341296410
Enamine
4-chloro-2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.08
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO2S/c8-6-1-2-7(13(9,11)12)5(3-6)4-10/h1-3H
chave InChI
UJNSAHMCGIKGLS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93363
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93363
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)