Documentos Principais
ENA341296031
Enamine
5-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.17
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O5/c13-10(14)8-9(17-5-11-8)6-1-3-7(4-2-6)12(15)16/h1-5H,(H,13,14)
chave InChI
PUWYNVGKYCYJJF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92732
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92732
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)