Documentos Principais
ENA341295462
Enamine
5-[(3-bromophenoxy)methyl]furan-2-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
281.11
Número MDL:
Iupac Name
5-[(3-bromophenoxy)methyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9BrO3/c13-9-2-1-3-10(6-9)15-8-12-5-4-11(7-14)16-12/h1-7H,8H2
chave InChI
JBRYFXVNQUHENM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92250
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92250
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)