Documentos Principais
ENA341295247
Enamine
(2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
Iupac Name
(2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(6-11)7-12-8-4-2-3-5-9(8)13-10/h2-5H,6-7,11H2,1H3
chave InChI
WLYCDJUUOAIBNZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90144
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90144
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)